Learn More
Micronova™ Liner en PEBD / nylon pour seaux
Code produit. p-7083188 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Dimensions:
24 x 24 po
24 x 30 po
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 15571745
Marque: Micronova™ BKL2424IR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed for cleanrooms and controlled environments
  • Irradiated
  • 75% LDPE/25% cast nylon
  • 10-6 sterility assurance level
  • For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Spécification
Type de produit Blend Liner
Matériau LDPE, Nylon
Dimensions 24 x 24 po
À utiliser avec (application) Cleanrooms and Controlled Environments