Learn More
BRAND™ Pipettes Pasteur en PEBD
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
144 mm
150 mm
152 mm
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
3 ml
3,5 ml
4 ml
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
Gouttes/ml:
21 à 28
22 à 26
25 à 27
25 à 30
50 mL
60 à 75
Conditionnement:
500 pièces
Descripción
- Fabriquées en PEBD.
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
- Idéales pour les aliquotes.
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies puis congelées, ou transformées en récipients fermés après thermosoudage de la pointe.
- La poire de pipetage intégrée est très flexible, ce qui minimise la fatigue due au pipetage fréquent.
- Résistantes à la stérilisation par gaz ou irradiation gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) externe | 3 mm |
| Matériau | PEBD |
| Gouttes/ml | 60 à 75 |
| Quantité | 500/boîte |
| Type de la partie supérieure | En forme de bulbe |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
| Jetable | Oui |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido