Learn More
Buerkle™ LDPE Rectangular Container
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
Description
- L-LDPE (linear LDPE), transparent
- Rupture-proof
Spécification
Spécification
| Couleur | Colorless |
| Type | Rectangular Container |
| Matériau | LLDPE |
| Capacité (métrique) | 40 L |
| Longueur (métrique) | 390 mm |
| Largeur (métrique) | 190 mm |
| Hauteur (métrique) | 620 mm |