Learn More
Buerkle™ Flacons ronds à col large en PEBD
Code produit. 11856393 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
200 ml
250 mL
500 ml
750 ml
1 000 ml
1500 mL
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11856393
Marque: Buerkle™ 03180050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons ronds à col large en PEBD Buerkle™ avec ouverture large et bouchon à vis pour milieux visqueux, poudres, granulés et pâtes.
  • Flacon robuste avec ouverture à col large et bouchon à vis
  • Convient particulièrement aux milieux visqueux, à la poudre, aux granulés et aux pâtes
  • Étanche
  • PEBD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 24 mm
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Matériau PEBD
Quantité Pièce
Transparence Oui
Filetage (métrique) 32 mm
Couleur de bouchon Transparent
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 80 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 40 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non