Learn More
Kautex™ Bouchon à vis en PEBD
Code produit. 10507721
Click to view available options
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Code produit. 10507721
Marque: Kautex™ 2000070606
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Structure légère et solide en PEBD. Les bouchons à vis en PEBD Kautex™ sont disponibles dans une grande variété de tailles pour les flacons Kautex™ à col large ou étroit.
  • En polyéthylène basse densité
  • Translucide
  • Disponibles dans une grande variété de tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Matériau PEBD
Filetage (métrique) 00 mm
Finition de col 00 mm
À utiliser avec (équipement) Flacon à col étroit de 1000/2000 ml
Diamètre (métrique) 28 mm