Få mere at vide
Få mere at vide
Kautex™ Bouchon à vis en PEBD
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek
1 pièce
100 pièces
Beskrivelse
- En polyéthylène basse densité
- Translucide
- Disponibles dans une grande variété de tailles
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Finition de col | 00 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon à col large de 1000/1500/2000 ml |
| Diamètre (métrique) | 65 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion