Learn More
Buerkle™ Boîtes carrées polyvalentes en polyéthylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 mL
1000 mL
1500 mL
2 000 ml
3200 mL
Dimensions (L x l x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
- Ideal use of space, can be stacked
- Comes complete with press-in lid
- Transparent in color
- Can be deep frozen
- Smooth surface, no crevices
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 mL |
| Type de bouchon | Press-in Lid |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyethylene |
| Forme | Carré |
| À utiliser avec (application) | Stockage, emballage, prélèvement d’échantillons, échantillonnage et transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 °C, brièvement jusqu’à +95 °C) |
| Comprend | Press-in Lid |
| Type de produit | Boîte polyvalente |
| Dimensions (L x l x H) | 103 x 103 x 127 mm |
| Longueur (métrique) | 103 mm |
| Afficher plus |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion