Learn More
Buerkle™ Boîtes carrées polyvalentes en polyéthylène
Code produit. p-8002305 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 mL
1000 mL
1500 mL
2 000 ml
3200 mL
Dimensions (L x l x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10096471
Marque: Buerkle™ 62500500
Edge
Les boîtes carrées polyvalentes en polyéthylène Buerkletrade; sont destinées au stockage, à l’emballage, à la prise d’échantillons, à l’échantillonnage et au transport de pâtes, de granulés, de poudres, d’échantillons de sols et de matières congelées.
ulli Matières congelées de minus;40 deg;C, brièvement jusqu’à plus;95 deg;C /lili Utilisation idéale de l’espace, peut être empilé /lili Livré avec couvercle de serrage /lili De couleur transparente /lili Peut être congelé /lili Surface lisse, sans fissures /li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Type de bouchon Press-in Lid
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Forme Carré
À utiliser avec (application) Pour le stockage, l’emballage, le prélèvement d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées
Comprend Couvercle de serrage
Type de produit Boîte tout usage
Dimensions (L x l x H) 103 x 103 x 64 mm
Longueur (métrique) 103 mm
Largeur (métrique) 103 mm
Hauteur (métrique) 64 mm