Learn More
Kautex™ Bouchon pour flacon de lavage en PEBD
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1000 ml
Flacon de 200 ml
Flacon de 2000 ml
Flacon de 250 ml
Flacon de 500 ml
Diamètre (métrique):
18 mm
25 mm
28 mm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Description
- PEBD
- Couleur naturelle
- Rond
- Type pissette
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEBD |
| Type de produit | Bouchon pour pissette |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 200 ml |
| Diamètre (métrique) | 18 mm |