Learn More
Vitlab™ Pissette en PEBD avec marquage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
12 pièces
Description
- Flacons à col large ou à col étroit
- Transparent
- Bouchon à vis et tube de pulvérisation en PP
- Marquage indiquant de l’eau distillée en allemand, anglais, français et espagnol
- Jet de pulvérisation précis et reflux du milieu optimisé grâce à l’extrémité continue et finement étirée du tube de pulvérisation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Transparent |
| Comprend | Bouchon à vis et tube de pulvérisation |
| Matériau | PEBD |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 146 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 58 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |