Learn More
Brand™ Pissettes en PEBD sans valve
Code produit. 10673582 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
-neutre-
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10673582
Marque: Brand™ 144079
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En PEBD flexible de haute qualité. Les pissettes en PEBD BRAND™ sans valve sont dotées d’une buse de jet et d’un cône d’étanchéité intégrés au bouchon. L’orifice de grand diamètre facilite le remplissage. L’étiquette indique le contenu et comprend des déclarations générales sur la sécurité en anglais (avec numéros CAS et codes NFPA) et en allemand (avec numéros CAS).
  • En PEBD souple de haute qualité
  • Col large.
  • Pissettes de haute qualité avec cône d’étanchéité intégrés au bouchon.
  • Orifice de grand diamètre pour faciliter le remplissage.
  • Étiquette indiquant le contenu et déclarations générales sur la sécurité en anglais (avec numéros CAS et codes NFPA) et en allemand (avec numéros CAS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Blanc
Bouche Large
Type de produit Pissette
Chemical Label Eau distillée
Type de bouchon Cône d’étanchéité