Learn More
Gilac™ Blanc Bac Plat
Bac plat blanc multi-usages. Large plage de température d'utilisation.
13.60€ - 35.05€
Spécification
Type | Plateau |
---|---|
Matériau | HDPE |
Couleur | Blanc |
Forme | Rectangulaires |
Certifications/Conformité | Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11788501
|
Gilac™
G154221 |
3 l | 347 x 230 x 70 mm ; dimensions internes du fond : 280 x 165 x 67 mm |
17.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798501
|
Gilac™
G154321 |
5 l | 437 x 285 x 75 mm ; dimensions internes du fond : 380 x 220 x 72 mm |
28.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11958134
|
Gilac™
G154121 |
2 l | 300 x 200 x 63 mm ; dimensions internes du fond : 250 x 155 x 60 mm |
13.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11757355
|
Gilac™
G154421 |
8 l | 485 x 335 x 75 mm ; dimensions internes du fond : 420 x 265 x 72 mm |
35.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bac plat blanc multi-usages
- Large plage de température d'utilisation : de -40°C à +90°C
- Dimensions adaptées aux réfrigérateurs
- Utilisables en:
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs pour conserver les échantillons des plats témoins
- bacs de fermentation et de décantation
- Emboitable et empilable avec couvercle
Spécification
Plateau | |
Blanc | |
Produit homologué pour le contact avec les denrées alimentaires | |
Stockage des aliments | |
Stackable |
HDPE | |
Rectangulaires | |
Réfrigérateur | |
Couvercle |