Learn More
Macherey-Nagel™ Papier test d’acétate de plomb
Code produit. 11386534 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Indicateur coloré:
Blanc à marron/noir
Conditionnement:
5m
Code produit. 11386534
Marque: Macherey-Nagel™ 90744
Permet de déterminer rapidement et facilement le sulfure d’hydrogène de plomb dans les échantillons. Le papier test pour acétate de plomb Macherey Nagel™ est toxique et doit être déclaré comme substance dangereuse.
  • Analyse qualitative
  • Les solutions contenant du sulfure donnent également une réaction positive
  • Le papier de test de sulfure non toxique et sûr est une alternative
Spécification
Indicateur coloré Blanc à marron/noir
Format Bobine
À utiliser avec (application) Détermination du sulfure d’hydrogène de plomb
Quantité 1Chaque
Type Papier de test qualitatif
Dimensions (L x l) 5000 x 7 mm
Longueur (métrique) 5000 mm
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead acetate paper
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: lead(II) acetate (trihydrate)