Learn More
Grenaille de plomb antimoine, 2 mm (0,08 po), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead Antimony shot |
| Note relative au nom | 2mm (0.08 in.) |
| Quantité | 10 kg |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Tir |
| Numéro MDL | MFCD00134050 |
| Numéro UN | UN3077 |