Learn More
Peinture sans plomb (en poudre) - Matériau de référence : Pb < 0,01 μg/g
Code produit 30309970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30309970 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309970 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPBFP20G
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Noms d’analytes ou de composants Cadmium∣Chromium∣Lead
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Matériau matriciel
Élément Multi-éléments
Solvent or Matrix Peinture
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 20 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lead <0.01 μg/g∣Cadmium <0.1 mg/kg∣Chromium <0.1 mg/kg