Learn More
3M™ Ruban indicateur à vapeur sans plomb pour emballages jetables
Click to view available options
Dimensions (L x l):
55 m x 18 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec une encre sans plomb, plus aucun problème lié aux déchets dangereux
- Renforcement extensible minimisant le “décollement” de la bandelette pendant la stérilisation
- Fabrication sans latex de caoutchouc naturel
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 55 m x 18 mm |
| Longueur (métrique) | 55 m |
| Type de produit | Ruban indicateur |
| Quantité | 1 Paquets |
| Largeur (métrique) extérieure | 18 mm |