Learn More
Acétate de plomb(II) basique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264288 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15264288 5 kg 5kg
15254288 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264288 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51404-69-4 | C4H10O8Pb3 | 807.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51404-69-4
Formule moléculaire C4H10O8Pb3
Poids moléculaire (g/mol) 807.69
Clé InChI XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 75087083
Nom IUPAC Diacétyloxylead ; plomb ; dihydraté
SMILES CC(=O)O[Pb]OC(=O)C.O.O.[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) acetate basic
Quantité 5 kg
Poids de la formule 807.69
Pourcentage de pureté ≥33.0% (basic Pb as PbO)
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 1.5% max. (105°C, 2 h)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) acetate basic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.