Learn More
Acétate de plomb(II), basique, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337858 500 g 500g
11327858 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036393.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1335-32-6
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1335-32-6
Numéro MDL MFCD00013041
Synonyme Lead subacetate
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) acetate
Note relative au nom Basic
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2
Numéro UN UN1616
Merck Index 14,5419
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 807.71
Qualité ACS
Sensibilité Air Sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétate de plomb, basique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..