Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10143930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10143930 500 g Flacon en plastique 500g
10133930 25 g Flacon en plastique 25g
10762184 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10143930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.85€
    58.65€ / 500g
    Économisez 11.20€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) acetate trihydrate
Point de fusion 75.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103% (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Pb·3H2O
Merck Index 15, 5452
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
Nom IUPAC diacétate de plomb(2+) trihydraté
Poids de la formule 379.33
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique