Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) acetate trihydrate |
| Point de fusion | 75.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Merck Index | 15, 5452 |
| Afficher plus |