Learn More
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™
Code produit 15692000 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15692000 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15602010 25 g Flacon poly 25g
15612010 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15692000 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2159022.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 204°C
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Point de fusion 75°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Numéro UN UN1616
Beilstein 3730298
Nom IUPAC diacétate de plomb(2+) trihydraté
Poids de la formule 379.33g/mol
Pourcentage de pureté 99.0 to 103.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.550g/cu.cm