Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, Puriss., ≥99.5%, Solstice
Code produit 17280027 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
50kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17280027 25 kg 25kg
15651050 1 kg 1kg
15681050 5 kg 5kg
15671050 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17280027 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1150425KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss.,≥99.5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate de plomb(II) trihydrate
Quantité 25 kg
Numéro UN 1616
Beilstein 3730298
Nom IUPAC Diacétate de λ²-plomb(2+) trihydraté
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité puriss.