Learn More
Bromure de plomb(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11434007
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11434007 500 g 500g
11424007 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11434007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19406.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10031-22-8 | Br2Pb | 367.00 g/mol
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’utilise comme catalyseur pour fabriquer des polyesters, remplisseur pour le polypropylène (résistant aux flammes) et dans les guides d’ondes optiques en verre. Il s’utilise aussi dans les laboratoires et la métallurgie. Il est utilisé comme fonction d’agrégation de lumière de monomère d’acrylamide des catalyseurs et peut être utilisé pour les matériaux photoélectriques et dans les matériaux semi-conducteurs à puissance thermique. Il est également utilisé comme réactif analytique, comme additif et dans la préparation du pigment Massicot. Il est également utilisé comme ingrédient pigmentaire et dans les secteurs de l’impression et de la teinture.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 5 g/l. Insoluble dans l’éthanol. La solubilité dans le N,N-DMF est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-22-8
Formule moléculaire Br2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 367.00
Numéro MDL MFCD00011156
Clé InChI ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
CID PubChem 24831
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Specifications
Point d’ébullition 916°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) bromide
Point de fusion 373°C
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Densité 6.66
Formule linéaire PbBr2
Numéro UN UN2291
Merck Index 14,5403
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent.
Nom IUPAC dibromoplomb
Poids de la formule 367.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) bromide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead bromide (PbBr2)