Learn More
Lead(II) Carbonate, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15654020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15654020 100 g Flacon poly 100g
15664020 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15654020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 336378100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 598-63-0
Formule moléculaire CO3Pb
Poids moléculaire (g/mol) 267.20
Numéro MDL MFCD00064631
Clé InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
CID PubChem 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) carbonate
Point de fusion 400°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Formule linéaire PbCO3
Numéro UN UN3077
Nom IUPAC λ²-lead(2+) carbonate
Poids de la formule 267.21g/mol
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 6.140g/cm3