Learn More
Carbonate de plomb(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319257
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4 x 500 g
Conditionnement:
100g
2000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319257 100 g 100g
11309257 500 g 500g
11399247 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040119.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Taux maximal d’impuretés : Insoluble dans l’acide acétique dilué 0,02 %, Cl 0,002 %, nitrate et nitrite (sous forme de NO3) P.T. (Limite d’environ 0,005 %), Ca 0,01 %, K 0,02 %, Na 0,05 %, Cd 0,002 %, Fe 0,005 %, Zn 0,003 %
Lead(II) carbonate is used in polymerization catalysts. It serves as a curing agent for silicon resins, heat-resistant lubricants, lead-acid storage batteries, wire-reinforced hoses, thermistors and heat stabilizers for polyvinyl chloride polymers. Further, it is used in electrophotography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-63-0
Formule moléculaire CO3Pb
Poids moléculaire (g/mol) 267.20
Numéro MDL MFCD00064631
Clé InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
CID PubChem 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) carbonate
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in acid and alkali. Insoluble in water,alcohol and ammonia.
Nom IUPAC carbonate de plomb(2+)
Poids de la formule 267.2
Qualité ACS
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 6.6g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .