Learn More
Carbonate de plomb(II), basique, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399727 2 kg 2kg
11389727 100 g 100g
11309737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042089.A3
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1319-46-6 | C2H2O8Pb3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1319-46-6
Formule moléculaire C2H2O8Pb3
Numéro MDL MFCD00078155
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) carbonate, Basic
Point de fusion 400°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metal basis)
Densité 6.14
Synonyme White lead, C.I. 77597
Informations sur la solubilité Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol.
Poids de la formule 775.63