Learn More
Acétate de plomb(II), basique, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317658 250 g 250g
11327658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033328.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Glaçure en céramique, peinture extérieure
Lead(II) carbonate is used in ceramic glaze and exterior paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1319-46-6
Numéro MDL MFCD00078155
Synonyme White lead; C.I. 77597
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) carbonate
Point de fusion 400°C (decomposition)
Note relative au nom Basic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Formule linéaire (PbCO3)2·Pb(OH)2
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,1005
Informations sur la solubilité Soluble in acids, insoluble in water or alcohol
Poids de la formule 775.63
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 6.14 g/mL