Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) carbonate, basic |
| Point de fusion | 400.0°C |
| Note relative au nom | -325 Mesh |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | (PbCO3)2·Pb(OH)2 |
| Merck Index | 15, 1002 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lead(II) carbonate, basic
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement