Learn More
Carbonate de plomb(II), poudre blanche, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316797 25 g 25g
11306797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010721.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 598-63-0 | Molecular Formula: CO3Pb | Molecular Weight: 267.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 598-63-0
Formule moléculaire CO3Pb
Poids moléculaire (g/mol) 267.20
Numéro MDL MFCD00064631
Clé InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
CID PubChem 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead(II) carbonate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Nom IUPAC carbonate de plomb(2+)
Poids de la formule 267.2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead (II) carbonate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, lead(2+) salt