Learn More
Chromate de plomb(II), TRC
Code produit 30466014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466014 10 g 10g
30481177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30466014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL32000510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-97-6
Formule moléculaire CrO4Pb
Poids moléculaire (g/mol) 323.19
Synonyme Lead Chromate(VI) (PbCrO4), Chromium Lead Oxide (CrPbO4), Lead ChromateLead Chromate (PbCrO4), Lead Chromium Oxide (PbCrO4), Plumbous ChromateRoyal Yellow 6000
Nom IUPAC dioxydo(dioxo)chrome ; Plomb(2+)
SMILES [Pb+2].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead(II) Chromate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Poids de la formule 323.8968