Learn More
Chromate de plomb(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) Chromate |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2 |
| Poids de la formule | 323.8968 |