Learn More
Iodure de plomb(II), ultra sec, poudre jaune, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478410 100 g 100g
11458410 5 g 5g
11468410 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478410 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044314.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Iodure de plomb(II), ultra sec, I2Pb, numéro CAS-10101-63-0, blei ii-iodid, diiodo-,e2-plumbane, hsdb 636, diiodure de plomb, iodure de plomb II, iodure de plomb pbi2, pbi2, iodure de plomb, plumbum jodatum, 100 g, 99,999 % (à base de métaux), 954°C, jaune, 6,16, classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III, 233-256-9, 461
Lead(II) iodide is used as a detector material for high energy photons including x-rays and gamma rays. It is used in photography, printing, mosaic gold, and bronzing. It exhibits ferroelastic properties and has efficiency in stopping X-ray and gamma ray, which provides excellent environmental stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-63-0
Formule moléculaire I2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 461.00
Numéro MDL MFCD00011163
Clé InChI RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
CID PubChem 24931
Nom IUPAC diiodoplomb
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 954°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) Iodide, Ultra Dry
Point de fusion 402°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Numéro UN 2291
Informations sur la solubilité Soluble in concentrated solutions of alkali iodides and sodium thiosulfate. Insoluble in alcohol,cold hydrochloric acid and organic solvents.
Poids de la formule 461
Odeur Odorless
Sensibilité Light sensitive
Densité 6.16
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead iodide