Learn More
Oxyde de plomb(II,IV), rouge, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10626052 100 g Flacon en verre 100g
10781301 5 g Flacon en verre 5g
10430881 500 g Flacon en verre 500g
15159243 5 kg Flacon en verre 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10626052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221111000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-41-6
Formule moléculaire O4Pb3
Poids moléculaire (g/mol) 685.57
Numéro MDL MFCD00078491
Clé InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
CID PubChem 16685188
Nom IUPAC 1,3,5,7-tétraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3,3]heptane
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II, IV) oxide, red
Point de fusion 500.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Orange
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (PB3O4)
Formule linéaire 2PbO·PbO2
Merck Index 15,548
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Poids de la formule 685.57
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II,IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead oxide