Learn More
Nitrate de plomb(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10066000 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Unit Size:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10066000 5 g Flacon en verre 5g
10547182 500 g Flacon en plastique 500g
10033493 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10066000 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 423850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.50€
    27.65€ / 5g
    Économisez 3.85€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
Point de fusion 470.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.53
Densité 4.5300g/mL
Formule linéaire Pb(NO3)2
Merck Index 15, 5469
Informations sur la solubilité Solubility in water: 343g/L.
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
Poids de la formule 331.2
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) nitrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.