Learn More
Nitrate de plomb(II), Puriss., ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Code produit 15641060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15641060 50 kg 50kg
15631060 500 g 500g
15621060 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15641060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1152050KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., ≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire N2O6Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.20
Numéro MDL MFCD00011153
Clé InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
CID PubChem 24924
ChEBI CHEBI:37187
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) nitrate
Point de fusion 470°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss., ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 50 kg
Formule linéaire Pb(NO3)2
Numéro UN UN1469
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
Nom IUPAC dinitrate de λ²-plomb(2+)
Poids de la formule 331.21
Pourcentage de pureté >99%
Qualité puriss.
Conditionnement Boîte en carton
Densité 4.49 g/cm3