Learn More
Nitrate de plomb(II), TRC
Code produit 30483469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483469 250 g 250g
30482651 25 g 25g
30479251 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483469 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL178800250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-74-8
Formule moléculaire 2 N O3 . Pb
Poids moléculaire (g/mol) 331.21
Synonyme Lead(II) Nitrate
Nom IUPAC dinitrate de plomb (2+)
SMILES [Pb+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead nitrate
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Poids de la formule 331.9523