Learn More
Oxyde de plomb(II), 99,9+% ; (base de métaux à l’état de traces), < 10 microns, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10551364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551364 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10542084 100 g Flacon en verre 100g
10063570 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10551364 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315850025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
SMILES O=[Pb]
Spécification
Point d’ébullition 1470.0°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 886.0°C
Note relative au nom <10 micron, 99.9+%
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.9+%
Formule linéaire PbO
Fieser 01,536; 02,233
Merck Index 15, 5468
Informations sur la solubilité Solubility in water: 70.2mg/l (20°C)
Nom IUPAC Oxoplomb
Poids de la formule 223.19
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces