Learn More
Lead(II) oxide, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Code produit 15645420 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15645420 250 g Flacon poly 250g
15635420 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15645420 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 402982250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
SMILES O=[Pb]
Specifications
Point d’ébullition 1,470°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 886°C (literature)
Note relative au nom ACS Reagent, ≥99.0%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage complexométrique
Formule linéaire PbO
Numéro UN UN2291
Nom IUPAC plumbanone
Poids de la formule 223.2
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 10 mmHg (0°C)
Densité 9.66 g/cm3