Learn More
Oxyde de plomb(II), extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10090230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10090230 500 g Récipient en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10090230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/1600/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 1470°C
Point de fusion 886°C
CAS 1317-36-8
Couleur Jaune
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire OPb
Numéro MDL MFCD00011164
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pb]
Nom IUPAC oxoplomb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
CID PubChem 14827
Poids de la formule 223.19g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 10mmHg 1085