Learn More
Oxyde de plomb (II), Fluka™
Code produit 15914770 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
Quantité :500 g ; emballage :Flacon en plastique ; qualité :sels de qualité ACS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15914770 Quantité :500 g ; emballage :Flacon en plastique ; qualité :sels de qualité ACS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15914770 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 15338500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥99,0 % (KT), jaune
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier, avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1.470°C (1.013 hPa)
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 890°C
CAS 1317-36-8
Couleur Jaune
Quantité 500 g
Formule moléculaire PbO
Qualité ACS
Conditionnement Bouteille en plastique