Learn More
Oxyde de plomb(II), faible teneur en argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337658 500 g 500g
11347658 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033330.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Lead(II) oxide is used in storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • En tant que batteries de stockage, ciments et flux de céramique, poterie et glaçures, dans les pigments de chrome, le raffinage de l’huile, les peintures et le dosage des minerais de métaux précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
SMILES O=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 886°C
Note relative au nom Low silver
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Densité 9.53 g/mL
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,5413
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies
Nom IUPAC oxoplomb
Poids de la formule 223.19
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Monoxyde de plomb
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..