Learn More
Lead(II) oxide, meets analytical spec. of DAC, BPC, 99 to 100.5% (complexometric), yellow, Honeywell Fluka™
Code produit 15651060 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15651060 1 kg Flacon poly 1kg
15661060 25 kg Boîte en carton 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 115261KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
Nom IUPAC oxoplomb
SMILES O=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Oxide
Note relative au nom Meets analytical specification of DAC, BPC
Couleur Jaune
Quantité 1 kg
Formule linéaire PbO
Numéro UN 2291
Poids de la formule 223.2g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (complexometric)
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 10mmHg (0°C)