Learn More
Lead(II) oxide, meets analytical spec. of DAC, BPC, 99 to 100.5% (complexometric), yellow, Honeywell Fluka™
Code produit 15661060 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15661060 25 kg Boîte en carton 25kg
15651060 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15661060 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1152625KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
Nom IUPAC oxoplomb
SMILES O=[Pb]
Spécification
Point d’ébullition 1,470°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 886°C (literature)
Note relative au nom Meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 99 to 100.5%
Formule linéaire PbO
Numéro UN UN2291
Poids de la formule 223.2
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (complexometric)
Conditionnement Boîte en carton
Tension de vapeur 10mmHg (0°C)
Densité 9.66 g/cm3