Learn More
Oxyde de plomb(II), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11355047 25 g 25g
11365047 100 g 100g
11348678 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11355047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040753.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Used in producing iridescent colors on brass and bronze, coloring sulfur-containing substances and used as pigment for rubber. It is also used in oil refining, varnishes, paints, enamels and in assays for precious metal ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
Nom IUPAC oxoplomb
SMILES O=[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
Point de fusion 886°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,5413
Informations sur la solubilité Insoluble in water,soluble in concentrated alkalies,hydrochloric acid and ammonium chloride.
Poids de la formule 223.19
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic
Odeur Odorless
Densité 9.53 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Monoxyde de plomb
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead oxide