Learn More
Oxyde de plomb(II), puriss. p.a., ≥99,0 % (KT), Solstice
Code produit 15631450 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15631450 1 kg Flacon poly 1kg
15651450 50 g Flacon poly 50g
15641450 250 g Flacon poly 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15631450 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 153381KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    196.45€ / 1kg
    Économisez 20.55€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., ≥ 99,0 % (KT), jaune
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
SMILES O=[Pb]
Spécification
Point d’ébullition 1470 °C
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Oxide
Point de fusion 890 °C
Couleur Jaune
Forme physique Plein
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 10mmHg (0 °C)
Densité 9,66g/cu.cm
Formule linéaire PbO
Numéro UN UN2291
Nom IUPAC plumbanone
Poids de la formule 223,2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (KT)
Qualité puriss. p.a.