Learn More
Lead(Ii) Oxide, ReagentPlus™, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Code produit 15651940 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15651940 500 g Flacon poly 500g
15641940 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651940 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 211907500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Powder, <10 μm, Reagent Grade,≥99.9% trace metals basis
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-36-8
Formule moléculaire OPb
Poids moléculaire (g/mol) 223.20
Numéro MDL MFCD00011164
Clé InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
CID PubChem 14827
Nom IUPAC oxoplomb
SMILES O=[Pb]
Spécification
Point d’ébullition 1470°C
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Oxide
Point de fusion 890°C
Couleur Jaune
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire PbO
Numéro UN UN2291
Poids de la formule 223.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (trace metals basis)
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 10mmHg (0°C)
Densité 9.66g/cu.cm