Learn More
Oxyde de plomb(II), TRC
Code produit 30479154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479154 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL32002510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) oxide
CAS 1317-36-8
Quantité 10 g
Formule moléculaire PbO
Synonyme Lead oxide (PbO), C.I. 77577, C.I. Pigment Yellow 46, G 2, Lead monooxide, Lead monoxide, Lead oxide, Lead oxide yellow, Lead protoxide, Lead(2+) oxide, Lead(II) oxide, Litharge, Litharge S, Litharge Yellow L 28, Pigment Yellow 46, Plumbous oxide, Yellow lead ocher
Formule InChI InChI=1S/O.Pb
SMILES O=[Pb]
Nom IUPAC oxoplomb
Poids moléculaire (g/mol) 223
Poids de la formule 223.9716