Learn More
Plomb dans la solution étalon d’isooctane, Specpure™, 37 μg/g (0,1 g/gal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Lead in Isooctane standard solution |
| Note relative au nom | 37μg/g(0.1g/gal) |
| CAS | 540-84-1 |
| Odeur | Nearly odorless |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C8H18 |
| Numéro MDL | MFCD01094200 |
| Numéro UN | UN1262 |
| Clé InChI | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
| Show More |
Safety and Handling
- Lead in Isooctane standard solution, Specpure, 37µg/g (0.100g/gal)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contain: Isooctane