Learn More
Norme isotopique du plomb : Pb à 100 μg/mL dans 2 % de HNO3 (abondance naturelle), VHG™
Code produit 30003010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003010 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003010 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLISPB150
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du plomb : Pb à 100 μg/mL dans 2 % de HNO3 (abondance naturelle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
CAS 7439-92-1
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Lead
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Pb
Synonyme Plumbum, Lead metal, Blei, Lead, elemental
Formule InChI InChI=1S/Pb
SMILES [Pb]
Nom IUPAC plomb
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.2
Quantité 50 mL
Poids de la formule 207,9766 g/mol