Learn More
Lead(Iv) Acetate, Reagent grade, 95%, Honeywell™
Code produit 15621670 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15621670 500 g Flacon poly 500g
15611670 25 g Flacon poly 25g
15601670 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15621670 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 185191500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 546-67-8
Formule moléculaire C8H16O8Pb
Poids moléculaire (g/mol) 447.408
Numéro MDL MFCD00008693
Clé InChI NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead iv acetate
CID PubChem 50931538
Nom IUPAC acetic acid;lead
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Iv) Acetate
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire Pb(CH3CO2)4
Numéro UN UN1616
Beilstein 3595640
Poids de la formule 443.38g/mol
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals
Densité 2.230g/cu.cm